Learn More
2,4-Dihydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7021289
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. 11430074
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13566.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 626-03-9 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 626-03-9
Summenformel C5H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 111.1
MDL-Nummer MFCD00006273
InChI-Schlüssel ZEZJPIDPVXJEME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxypyridine, pyridine-2,4-diol, 2,4-pyridinediol, 4-hydroxypyridin-2 1h-one, 3-deazauracil, 4-hydroxy-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 4-hydroxy, 2,4-dihydroxy pyridine, 2-hydroxy-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-2 1h-pyridinone
PubChem CID 54696004
IUPAC-Name 4-Hydroxy-1H-Pyridin-2-on
SMILES C1=CNC(=O)C=C1O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Dihydroxypyridine
Schmelzpunkt ∼267°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 108533
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) 97%