Learn More
2,4-Dihydroxypyrimidin-5-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10477180 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10477180 25 g Glasflasche 25 Gramm
10467180 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10477180 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155200250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 23945-44-0 | C5H4N2O4 | 156.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23945-44-0
Summenformel C5H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 156.1
MDL-Nummer MFCD00149397
InChI-Schlüssel ZXYAAVBXHKCJJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid, uracil 5-carboxylic acid, isoorotic acid, uracil-5-carboxylic acid, 5-carboxyuracil, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-dihydroxy-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-uracilcarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, uracil 5-carboxylate
PubChem CID 90301
ChEBI CHEBI:17477
IUPAC-Name 2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES C1=C(C(=O)NC(=O)N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 283.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 25, 256
Formelmasse 156.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver