Learn More
2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]Pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30369444
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369444 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369444 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4546751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine
CAS 39929-79-8
Summenformel C6 H5 N3 O2
Menge 1 g
Synonym 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4(3H,7H)-dione, 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol (6CI), 7-Deazaxanthine, 2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 2,4-Dihydroxy-7-deazapurine
InChI-Formel InChI=1S/C6H5N3O2/c10-5-3-1-2-7-4(3)8-6(11)9-5/h1-2H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES O=C1NC(=O)c2cc[nH]c2N1
IUPAC-Name 1,7-Dihydropyrrolo[2,3-d]Pyrimidin-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 151.12
Formelmasse 151.0382