Learn More
2,4-Dihydroxychinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025323
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11305329 5 g 5 Gramm
11315329 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11305329
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20747.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 86-95-3 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-95-3
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00006744
InChI-Schlüssel HDHQZCHIXUUSMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-quinolinediol, 2,4-dihydroxyquinoline, 4-hydroxyquinolin-2 1h-one, quinoline-2,4-diol, 4-hydroxy-2-quinolone, 4-hydroxycarbostyril, 2 1h-quinolinone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2-quinolinone, hydroxycarbostyril, 2-hydroxyquinolin-4 1h-one
PubChem CID 54680871
ChEBI CHEBI:75926
IUPAC-Name 4-Hydroxy-1H-Chinolin-2-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)N2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dihydroxyquinoline
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 129767
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 97%