Learn More
2,4-Dimethoxy-Beta-Methylcinnaminsäure, TRC
Artikelnummer. 30386884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386884 50 mg 50 Milligramm
30384023 100 mg -
30384624 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386884 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49630050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7706-67-4
Summenformel C12H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.23
SMILES COc1ccc(\C(=C\C(=O)O)\C)c(OC)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethoxy-beta-methylcinnamic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O4/c1-8(6-12(13)14)10-5-4-9(15-2)7-11(10)16-3/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)/b8-6+
Formelmasse 222.0892