Learn More
2',4'-Dimethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448566 100 g 100 Gramm
11438566 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15982.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 829-20-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 829-20-9
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.203
MDL-Nummer MFCD00008727
InChI-Schlüssel VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2,4-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-dimethoxyphenyl, acetophenone, 2',4'-dimethoxy, peonol methyl ether, 1-acetyl-2,4-dimethoxybenzene, pubchem10582, acmc-209pqs
PubChem CID 70016
IUPAC-Name 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4'-Dimethoxyacetophenone
Schmelzpunkt 39°C to 41°C
Siedepunkt 287°C to 289°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 98%