Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2', 4'-Dimethoxyacetophenone |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 38°C to 42°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | (CH3O)2C6H3COCH3 |
| Menge | 25 g |
| Mehr anzeigen |