Learn More
2',4'-Dimethoxyacetophenone, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10712053 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10712053 100 g Glasflasche 100 Gramm
10291922 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712053 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 115331000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 829-20-9
Summenformel C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.203
MDL-Nummer MFCD00008727
InChI-Schlüssel VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2,4-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-dimethoxyphenyl, acetophenone, 2',4'-dimethoxy, peonol methyl ether, 1-acetyl-2,4-dimethoxybenzene, pubchem10582, acmc-209pqs
PubChem CID 70016
IUPAC-Name 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2', 4'-Dimethoxyacetophenone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3COCH3
Menge 100 g
Beilstein 08, 267
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Powder