Learn More
2,4-Dimethoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434244
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434244 100 g 100 Gramm
11424244 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434244 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12549.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 613-45-6 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
2,4-Dimethoxybenzaldehyde is used as a reagent to specifically quantify phlorotannins. It is also used as a component of hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dimethoxybenzaldehyd wird als Reagenz zur spezifischen Quantifizierung von Phlorotanninen verwendet. Es wird auch als Bestandteil von Haarfärbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-45-6
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00003311
InChI-Schlüssel LWRSYTXEQUUTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzaldehyd, 2,4-dimethoxy-benzaldehyde, 2,4-bis methyloxy benzaldehyde, ameba resin, pubchem8220, acmc-209mro, 2,4dimethoxybenzaldehyde, argopore tm-mb-cho, 2,4-dimethoxybenzaldehye
PubChem CID 69175
IUPAC-Name 2,4-Dimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Siedepunkt 165°C (10 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 607989
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in chlorofrom.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%