Learn More
2,4-Dimethoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396270 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10396270
Marke: Thermo Scientific 115380250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 613-45-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-45-6
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
InChI-Schlüssel LWRSYTXEQUUTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzaldehyd, 2,4-dimethoxy-benzaldehyde, 2,4-bis methyloxy benzaldehyde, ameba resin, pubchem8220, acmc-209mro, 2,4dimethoxybenzaldehyde, argopore tm-mb-cho, 2,4-dimethoxybenzaldehye
PubChem CID 69175
IUPAC-Name 2,4-Dimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethoxybenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 68.0°C to 72.0°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 165.0°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3CHO
Menge 25 g
Beilstein 08,242
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver