Learn More
2,4-Dimethoxybenzaldoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7045233
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11342337 5 g 5 Gramm
11352337 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11342337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09894.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31874-34-7
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.191
MDL-Nummer MFCD00082783
InChI-Schlüssel SFDRVCQSVTYHLU-UXBLZVDNSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybenzaldoxime, 2,4-dimethoxybenzaldehyde oxime, e-n-2,4-dimethoxyphenyl methylidene hydroxylamine, benzaldehyde, 2,4-dimethoxy-, oxime, 2.4-dimethoxybenzaldoxim, e-2,4-dimethoxybenzaldehyde oxime, 2,4-dimethoxyphenyl hydroxyimino methane, ne-n-2,4-dimethoxyphenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 6871293
IUPAC-Name (NE)-N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyliden]hydroxylamin
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C=NO)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethoxybenzaldoxime
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Menge 5 g
Beilstein 3198474
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) 97%