Learn More
2,4-Dimethoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485807 25 g 25 Gramm
11465807 1 g 1 Gramm
11475807 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24374.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 133730-34-4 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133730-34-4
Summenformel C8H11BO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.982
MDL-Nummer MFCD01074590
InChI-Schlüssel SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl, 2,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, b-2,4-dimethoxyphenyl, pubchem1823, acmc-209btd, ksc174i6j, 2,4-dimethoxyphenylboronicacid
PubChem CID 2734341
IUPAC-Name (2,4-Dimethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 115°C to 120°C
Menge 25 g
Beilstein 4744213
Formelmasse 181.98
Reinheit (%) 98%