Learn More
2,4-Dimethoxybenzylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dimethyloxybenzylamine |
| CAS | 20781-20-8 |
| Summenformel | C9 H13 N O2 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy-, Benzylamine, 2,4-dimethoxy- (8CI), 2,4-Dimethoxybenzenemethanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 2,4-Dimethoxybenzylamine, 2,4-Dimethyloxybenzylamine, [(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CN)c(OC)c1 |
| IUPAC-Name | (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 167.2 |
| Formelmasse | 167.0946 |