Learn More
2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11393246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393246 5 g 5 Gramm
11383246 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12584.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33904-03-9
Summenformel C9H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.236
MDL-Nummer MFCD00041058
InChI-Schlüssel CNXSCEPTSXPBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, 2,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20aock, 2,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2.4-dimethoxybenzene, isothiocyanic acid 2,4-dimethoxyphenyl ester
PubChem CID 2736202
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-2,4-Dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Siedepunkt 166°C to 167°C (6 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2723226
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 195.24
Reinheit (%) 97%