Learn More
2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10612823 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11390557 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10612823 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC05801DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 53137-27-2
Summenformel C6H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 157.187
InChI-Schlüssel MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylicacid, ksc269g8n, 2,4-dimethylthiazol-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5carboxylic acid, 2 4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 736488
IUPAC-Name 2,4-Dimethyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 157.19
Reinheit (%) 97%