Learn More
2,4-Dimethyl-2-Pentanol, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11312716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312716 5 g 5 Gramm
11302716 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08795.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-06-9
Summenformel C7H16O
Molekulargewicht (g/mol) 116.20
MDL-Nummer MFCD00021811
InChI-Schlüssel FMLSQAUAAGVTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-2-pentanol, isobutyldimethylcarbinol, 2-pentanol, 2,4-dimethyl, acmc-20aoch, 2-pentanol,4-dimethyl, 2-pentanol,2,4-dimethyl, 2-pentanol, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 12235
IUPAC-Name 2,4-dimethylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethyl-2-pentanol
Dichte 0.81
Siedepunkt 132°C to 134°C
Flammpunkt 38°C (100°F)
Brechungsindex 1.417
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1731623
Formelmasse 116.2
Reinheit (%) 96%