Learn More
2,4-Dimethyl-3-heptanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454297
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11454297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20384.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 18641-71-9 | C9H18O | 142.242 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18641-71-9
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.242
MDL-Nummer MFCD00027146
InChI-Schlüssel MMEXTUAHJZOQKN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29178
IUPAC-Name 2,4-Dimethylheptan-3-on
SMILES CCCC(C)C(=O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethyl-3-heptanone
Dichte 0.812
Siedepunkt 170°C
Flammpunkt 44°C (111°F)
Geruch Pleasant
Menge 10 g
UN-Nummer UN1224
Synonym 2,4-dimethyl-3-heptanone, 3-heptanone, 2,4-dimethyl, 3-heptanone,2,4-dimethyl, acmc-1ca3p
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 99%