Learn More
2,4-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3485018
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10137752
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC05839CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 859833-13-9
Summenformel C11H18BNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 239.14
MDL-Nummer MFCD07783649
InChI-Schlüssel AZYDPQHPHNHZPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 2,4-dimethylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 2,4-dimethyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 2,4-dimethyl thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 2,4-dimethyl-thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-thiazole, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl 1,3-thiazole
PubChem CID 18525700
IUPAC-Name 2,4-dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(C)=C(S1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 239.15
Reinheit (%) 97%