Learn More
2,4-Dimethyl-5-oxazolcarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30388588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388588 250 mg 250 Milligramm
30380528 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388588 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD476330250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethyl-5-oxazolecarboxylic Acid
CAS 2510-37-4
Summenformel C6H7NO3
Menge 250 mg
Synonym 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic Acid, 2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic Acid, 5-Carboxy-2,4-dimethyloxazole
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7-3/h1-2H3,(H,8,9)
SMILES Cc1oc(C(=O)O)c(C)n1
IUPAC-Name 2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 141.12
Formelmasse 141.0426