Learn More
2',4'-Dimethylacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30384954
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30384954 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384954 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4604785G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4'-Dimethylacetophenone
CAS 89-74-7
Summenformel C10H12O
Menge 5 g
Synonym 1-(2,4-Dimethylphenyl)Ethanone, 2,4-Dimethylacetophenone, 2,4-Dimethylphenyl Methyl Ketone, 2',4'-Dimethylacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O/c1-7-4-5-10(9(3)11)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3
SMILES CC(=O)c1ccc(C)cc1C
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Formelmasse 148.0888