Learn More
2,4-Dimethylbenzenesulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033232
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11479450
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50301.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 609-60-9 | C8H9ClO2S | 204.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-60-9
Summenformel C8H9ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.67
MDL-Nummer MFCD00156143
InChI-Schlüssel FREOGXBZEAMJQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dimethylphenyl chlorosulfone, 2,4-dimethylbenzenesulfonylchloride, acmc-1avoq, ksc355s4b, tos-bb-1127, 2,4-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,4-dimethyl benzene sulfonyl chloride
PubChem CID 69109
SMILES CC1=CC=C(C(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 32°C to 33°C
Menge 1 g
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.555
UN-Nummer UN3261
IUPAC-Name 2,4-Dimethylbenzol-1-sulfonylchlorid
Formelmasse 204.68
Reinheit (%) 98%