Learn More
2,4-Dimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10314222 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10314222 5 g Glasflasche 5 Gramm
10381681 25 g Glasflasche 25 Gramm
10177420 100 g Glasflasche 100 Gramm
10540004 500 g Glasflasche 500 Gramm
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10314222
Marke: Thermo Scientific 408450050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 105-67-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-67-9
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00002233
InChI-Schlüssel KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl, gallex, 4,6-dimethylphenol, 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 4-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, rcra waste number u101, 2,4-dimethyl phenol, caswell no. 907a, lysol brand disinfectant
PubChem CID 7771
ChEBI CHEBI:34241
IUPAC-Name 2,4-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethylphenol
Schmelzpunkt 21.0°C to 23.0°C
CAS Min. % 98.5
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0270g/mL
Siedepunkt 211.0°C
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5375 to 1.5405
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.027
Strukturformel (CH3)2C6H3OH
Beilstein 06, 486
Merck Index 15, 10279
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,ether,benz,ene,soluble in naoh solutions
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylphenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,4-Dimethylphenol