Learn More
2,4-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490087
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490087 5 g 5 Gramm
11400097 25 g 25 Gramm
11410097 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21009.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 60480-83-3 | C8H13ClN2 | 172.656 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60480-83-3
Summenformel C8H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 172.656
MDL-Nummer MFCD00013381
InChI-Schlüssel ZLGXGLXFBMIVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 2,4-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,4-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-dimethylphenylhydrazinehydrochloride, 2,4-dimethylphenyldrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4-dimethylphenyl-, monohydrochloride, pubchem6399, acmc-1bh4y, ksc491e7t, 2,4-xylylhydrazine hydrochloride
PubChem CID 16213059
IUPAC-Name (2,4-dimethylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NN)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼188°C (decomposition)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 172.66
Reinheit (%) 97%