Learn More
2,4-Dimethylpyrrol, TRC
Artikelnummer. 30382114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30382114 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382114 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4791005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylpyrrole
CAS 625-82-1
Summenformel C6 H9 N
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N/c1-5-3-6(2)7-4-5/h3-4,7H,1-2H3
SMILES Cc1c[nH]c(C)c1
IUPAC-Name 2,4-Dimethyl-1H-Pyrrol
Molekulargewicht (g/mol) 95.14
Formelmasse 95.0735