Learn More
2,4-Dimethylthiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460154 5 g 5 Gramm
11470154 25 g -
11480154 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460154 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13604.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 541-58-2 | C5H7NS | 113.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-58-2
Summenformel C5H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 113.18
MDL-Nummer MFCD00014509
InChI-Schlüssel OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole
PubChem CID 10934
IUPAC-Name 2,4-Dimethyl-1,3-Thiazol
SMILES CC1=NC(C)=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylthiazole
Siedepunkt 145°C to 147°C
Flammpunkt 42°C (107°F)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 106414
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 113.18
Reinheit (%) 99%