Learn More
2,4-Dinitrofluorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10605732 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10605732 100 g Glasflasche 100 Gramm
10724041 5 g Glasflasche 5 Gramm
10784411 25 g Glasflasche 25 Gramm
10145443 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10605732 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 €
    179.65 € / 100 Gramm
    Sparen 37.35 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 70-34-8 | C6H3FN2O4 | 186.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-34-8
Summenformel C6H3FN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 186.1
MDL-Nummer MFCD00007056
InChI-Schlüssel LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrofluorobenzene, dinitrofluorobenzene, fdnb, dnfb, 2,4-dinitro-1-fluorobenzene, sanger's reagent, fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitrobenzenefluoride, 2,4-dinitrophenyl fluoride, fluorodinitrobenzene
PubChem CID 6264
ChEBI CHEBI:53049
IUPAC-Name 1-Fluor-2,4-Dinitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dinitrofluorobenzene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 23°C to 26°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.4800g/mL
Siedepunkt 296°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (O2N)2C6H3F
Brechungsindex 1.5680 to 1.57
Menge 100 g
Beilstein 05,262
Fieser 01,321; 02,175; 06,233
Merck Index 15,4204
Relative Dichte 1.48
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ether,benzene,propylene glycol,and hot alcohol
Formelmasse 186.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit oder Kristalle mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dinitrofluorobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.