Learn More
2,4-Dinitrofluorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30378462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378462 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378462 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47979525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitrofluorobenzene
CAS 70-34-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6H3FN2O4
Menge 25 g
Synonym 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitrobenzene fluoride, 4-Fluoro-1,3-dinitrobenzene, DFB, DNFB, FDNB, Fluorodinitrobenzene, NSC 33519
InChI-Formel InChI=1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Molekulargewicht (g/mol) 186.1
Formelmasse 186.0077
Reinheit (%) >95