Learn More
(2,4-Diphenyl-1,3-thiazol-5-yl)methylaminhydrochlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10767285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10767285 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10767285 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC42363DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
CAS 879896-44-3
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C16H15ClN2S
MDL-Nummer MFCD08435866
Menge 1 g
Synonym 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methylamine hydrochloride, diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1-2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, c16h14n2s.hcl, 2,4-diphenylthiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1-2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
InChI-Schlüssel REDARXMRPRJWQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.NCC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (2,4-Diphenyl)-1,3-Thiazol-5-yl]Methanamin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 302.82
PubChem CID 18525760
Formelmasse 302.83
Reinheit (%) 95%