Learn More
2,4-Diphenyl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10331293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10331293 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10331293 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC42304DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS 864068-85-9
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C16H11NOS
MDL-Nummer MFCD08060521
Menge 1 g
Synonym 2,4-diphenylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2,4-diphenyl
InChI-Schlüssel QCAWTHNKWALNJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 2,4-Diphenyl-1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 265.33
PubChem CID 7537553
Formelmasse 265.33
Reinheit (%) 95%