Learn More
2-(4-Fluorphenoxy)-nicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713873
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10713873 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10375302 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713873 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00878DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 54629-13-9
Summenformel C12H8FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 233.198
MDL-Nummer MFCD00833409
InChI-Schlüssel SDZUYDOXBXHDCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenoxy nicotinic acid, 2-4-fluorophenoxy pyridine-3-carboxylic acid, 2-4-fluoro-phenoxy-nicotinic acid, pubchem16292, acmc-1akqk, maybridge1_000048, 2-4-fluorophenoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-4-fluorophenoxy, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-4-fluorophenoxy
PubChem CID 605123
IUPAC-Name 2-(4-Fluorphenoxy)Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Fluorophenoxy)nicotinic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 233.2
Reinheit (%) 97%