Learn More
2-(4-Fluorphenyl)-benzimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451789 1 g 1 Gramm
15461789 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64531.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 324-27-6 | C13H9FN2 | 212.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 324-27-6
Summenformel C13H9FN2
Molekulargewicht (g/mol) 212.23
MDL-Nummer MFCD00224358
InChI-Schlüssel FPWUSPPQEHBWHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-fluorophenyl, 2-4-fluorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzoimidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole, 2-4-fluoro-phenyl-1h-benzoimidazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzo d imidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole french, 2-4-fluorophenyl benzimidazole, benzimidazole, 2-p-fluorophenyl-7ci,8ci
PubChem CID 101259
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Fluorophenyl)benzimidazole
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-(4-Fluorphenyl)-1H-Benzimidazol
Formelmasse 212.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest