Learn More
2-(4-Fluorphenyl)-Ethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367515
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367515 25 g 25 Gramm
11357515 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367515 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05618.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7589-27-7 | C8H9FO | 140.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7589-27-7
Summenformel C8H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 140.16
MDL-Nummer MFCD00002898
InChI-Schlüssel MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl ethanol, 4-fluorophenethyl alcohol, 4-fluorophenylethanol, benzeneethanol, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethan-1-ol, 4-fluorophenethylic alcohol, phenethyl alcohol, p-fluoro, 4-fluorobenzeneethanol, 4fa
PubChem CID 82068
IUPAC-Name 2-(4-Fluorphenyl)-Ethanol
SMILES OCCC1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Fluorophenyl)ethanol
Dichte 1.121
Siedepunkt 118°C (20 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.5065
Menge 25 g
Beilstein 2354310
Formelmasse 140.16
Reinheit (%) 97%