Learn More
2-(4-Fluorophenyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine may be employed as nucleophile in the synthesis of 2-amino-4-arylpyrimidine derivatives. It is suitable for use in the preparation of ortho-metalated primary phenethylamines having electron-releasing and electron-withdrawing groups on the aromatic ring, leading to complexes containing six membered palladacycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-(4-fluorophenyl)ethylamin kann als Nukleophil bei der Synthese von 2-Amino-4-Arylpyrimidinderivaten eingesetzt werden. Es eignet sich für die Herstellung von ortho-metallierten primären Phenethylamin mit elektronenfreigebenden und elektronenabziehenden Gruppen auf dem aromatischen Ring, was zu Komplexen mit sechsgliedrigen Palladacyclen führt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(4-Fluorophenyl)ethylamine |
| Farbe | Gelb |
| Dichte | 1.061 g/mL |
| Siedepunkt | 50°C to 52°C |
| Flammpunkt | 79°C (174°F) |
| Brechungsindex | 1.507 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2922 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 139.17 |
| Mehr anzeigen |