Learn More
2-(4-Fluorphenyl)-indol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460793
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11460793 1 g 1 Gramm
11470793 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11460793
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13255.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 782-17-2 | C14H10FN | 211.239 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 782-17-2
Summenformel C14H10FN
Molekulargewicht (g/mol) 211.239
MDL-Nummer MFCD00068178
InChI-Schlüssel VLHGDCJIDNVRFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl indole, 2-4-fluorophenyl-1h-indole, pubchem7339, acmc-209pdr, maybridge1_007619, 2-4-fluoro-phenyl-1h-indole
PubChem CID 136622
IUPAC-Name 2-(4-Fluorphenyl)-1H-Indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C3=CC=C(C=C3)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Fluorophenyl)indole
Schmelzpunkt 186°C to 191°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 744766
Formelmasse 211.24
Reinheit (%) 99%