missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Fluorphenyl)-indol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021070
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11460793

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13255.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 782-17-2 | C14H10FN | 211.239 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 782-17-2
Summenformel C14H10FN
Molekulargewicht (g/mol) 211.239
MDL-Nummer MFCD00068178
InChI-Schlüssel VLHGDCJIDNVRFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl indole, 2-4-fluorophenyl-1h-indole, pubchem7339, acmc-209pdr, maybridge1_007619, 2-4-fluoro-phenyl-1h-indole
PubChem CID 136622
IUPAC-Name 2-(4-Fluorphenyl)-1H-Indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C3=CC=C(C=C3)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(4-Fluorophenyl)indole
Schmelzpunkt 186°C to 191°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 744766
Formelmasse 211.24
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt