Learn More
2,4-Heptadien-1-ol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11347138
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11347138
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 015765.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33467-79-7
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.172
MDL-Nummer MFCD00014049
InChI-Schlüssel MDRZSADXFOPYOC-VNKDHWASSA-N
Synonym hepta-2,4-dien-1-ol, 2,4-heptadien-1-ol, e,e-2,4-heptadien-1-ol, 2e,4e-hepta-2,4-dien-1-ol, trans-2-trans-4-heptadien-1-ol, 2,4-heptadien-1-ol, 2e,4e, unii-9954pjf37o, 2e,4e-2,4-heptadien-1-ol, 2e,4z-2,4-heptadien-1-ol, 2,4-heptadien-1-ol, e,e
PubChem CID 5367391
IUPAC-Name (2E,4E)-hepta-2,4-dien-1-ol
SMILES CCC=CC=CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Heptadien-1-ol
Flammpunkt 63°C (145°F)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 112.17
Physikalische Form Flüssig