Learn More
2,4-Hexadien-1,6-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317506 5 g 5 Gramm
11307506 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317506 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09576.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3031-68-3 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3031-68-3
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.112
MDL-Nummer MFCD00020619
InChI-Schlüssel JXMQYKBAZRDVTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-hexadiyne-1,6-diol, diacetylene glycol, 2,4-hexadiynediol, 2,4-hexadiyn-1,6-diol, 2,6-diol, acmc-1ahii, hoch2c=c-c=cch2oh, 1,6-dihydroxy-2,4-hexadiyne, hexa-2, 4-diyne-1, 6-diol, jxmqykbazrdvtc-uhfffaoysa
PubChem CID 94973
IUPAC-Name Hexa-2,4-diyn-1,6-diol
SMILES C(C#CC#CCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Hexadiyn-1,6-diol
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Strukturformel HOCH2C≡C-C≡CCH2OH
Menge 5 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 773791
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 97%