Learn More
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol, TRC
Artikelnummer. 17953345
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17953345 10 mg 10 Milligramm
17921835 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953345 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95140010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91444-54-1
Summenformel C15 H13 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 239.27
Synonym 2-(4-Hydroxy-Phenyl)-3-Methyl-1H-Indole-5-Ol
IUPAC-Name 2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol
SMILES Cc1c([nH]c2ccc(O)cc12)c3ccc(O)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H13NO2/c1-9-13-8-12(18)6-7-14(13)16-15(9)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-8,16-18H,1H3
Formelmasse 239.0946