Learn More
2-(4-Hydroxyphenylazo)Benzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080695
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11494103
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10333.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 1634-82-8 | C13H10N2O3 | 242.234 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1634-82-8
Summenformel C13H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.234
MDL-Nummer MFCD00002428
InChI-Schlüssel FBVSMDPNVYJNON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-hydroxyphenylazo benzoic acid, haba, 2-p-hydroxyphenylazo benzoic acid, benzoic acid, 2-4-hydroxyphenyl azo, o-p-hydroxyphenylazo benzoic acid, 2-4'-hydroxyphenyl-azo benzoic acid, hbaba, 2-4-hydroxyphenyl diazenyl benzoic acid, 2-2-4-hydroxyphenyl diazen-1-yl benzoic acid, benzoic acid, o-p-hydroxyphenyl azo
PubChem CID 5357439
IUPAC-Name 2-[2-(4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)hydrazinyl]benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NN=C2C=CC(=O)C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2- (4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Schmelzpunkt 205°C to 207°C
Menge 10 g
Beilstein 1842696
Formelmasse 242.23
Reinheit (%) ≥98%