Learn More
2,4-Lutidin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459967
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459967 100 g 100 Gramm
11449967 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22913.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108-47-4 | C7H9N | 107.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-47-4
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.16
MDL-Nummer MFCD00006337
InChI-Schlüssel JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-lutidine, pyridine, 2,4-dimethyl, alpha,gamma-dimethylpyridine, 2,4-lutidene, unii-83903uj0ww, 2,4-dimethyl-pyridine, .alpha.,.gamma.-dimethylpyridine, 2,4-dimethyl pyridine, 2.4-lutidine, 2,4 lutidine
PubChem CID 7936
IUPAC-Name 2,4-Dimethylpyridin
SMILES CC1=CC=NC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Lutidine
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 0.931
Siedepunkt 158°C to 160°C
Flammpunkt 47°C (117°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5
Menge 100 g
UN-Nummer UN1992
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) ≥98%