Learn More
2,4-Lutidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Lutidine |
| CAS | 108-47-4 |
| Summenformel | C7H9N |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 2,4-Dimethylpyridine, NSC 2156, alpha,gamma-Dimethylpyridine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccnc(C)c1 |
| IUPAC-Name | 2,4-Dimethylpyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 107.15 |
| Formelmasse | 107.0735 |