Learn More
2-[[(4-Methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulfanyl]-1H-benzimidazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049795 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049795 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0618.190025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-[[(4-Methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulfanyl]-1H-benzimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy S-Deoxo Rabeprazole
CAS 102804-82-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy S-Deoxo Rabeprazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H15 N3 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sodium Imp G (EP), Rabeprazole Sodium Impurity G, Rabeprazole Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C15H15N3OS/c1-10-13(16-8-7-14(10)19-2)9-20-15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
SMILES COc1ccnc(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C
IUPAC-Name 2-[(4-Methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 285.36
Menge 25 mg
Formelmasse 285.0936 g/mol