Learn More
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357475 50 g 50 Gramm
11347475 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357475 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05513.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4160-63-8 | C12H10O2S | 218.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4160-63-8
Summenformel C12H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.27
MDL-Nummer MFCD00005440
InChI-Schlüssel KYVBFEMQEUXVQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxybenzoyl thiophene, 4-methoxyphenyl thiophen-2-yl methanone, 2-p-methoxybenzoyl thiophene, p-anisyl thiophen-2-yl ketone, 4-methoxyphenyl 2-thienyl ketone, methanone, 4-methoxyphenyl-2-thienyl, 4-methoxyphenyl 2-thienyl methanone, pubchem10833, acmc-1aikh, 2-thienyl p-anisyl ketone
PubChem CID 77812
IUPAC-Name (4-Methoxyphenyl)-Thiophen-2-ylmethanon
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene
Schmelzpunkt 71°C to 75°C
Menge 50 g
Beilstein 148560
Formelmasse 218.27
Reinheit (%) 97%