Learn More
2-(4-Methyl-1,3-Thiazol-2-yl)Acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10143424 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10143424 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB02109EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 19785-39-8
Summenformel C6H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 138.19
MDL-Nummer MFCD03011392
InChI-Schlüssel XSRRCOBFMZWKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile, 2-4-methylthiazol-2-yl acetonitrile, 4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile, 4-methyl-1,3-thiazole-2-yl acetonitrile, 2-thiazoleacetonitrile,4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl ethanenitrile, 2-thiazoleacetonitrile, 4-methyl, 4-methyl-2-thiazoleacetonitrile, 4-methylthiazole-2-acetonitrile, 4-methylthiazol-2-yl-acetonitrile
PubChem CID 737184
IUPAC-Name 2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitril
SMILES CC1=CSC(CC#N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methyl-1, 3-thiazol-2-yl)acetonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 138.19
Reinheit (%) 97%