Learn More
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)-ethylacetat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464927 100 g 100 Gramm
11444927 5 g 5 Gramm
11454927 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21867.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 656-53-1 | C8H11NO2S | 185.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 656-53-1
Summenformel C8H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 185.24
MDL-Nummer MFCD00005338
InChI-Schlüssel CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylthiazol-5-yl ethyl acetate, 4-methyl-5-thiazolylethyl acetate, 2-4-methyl-5-thiazolyl ethyl acetate, sulfurol acetate, 4-methyl-5-2-acetoxyethyl thiazole, 4-methyl-5-thiazoleethanol acetate, 5-2-acetoxyethyl-4-methylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethyl acetate, 5-thiazoleethanol, 4-methyl-, acetate ester, 4-methyl-5-beta-acetoxyethyl thiazole
PubChem CID 61192
IUPAC-Name 2-(4-Methyl-1,3-Thiazol-5-yl)Ethylacetat
SMILES CC(=O)OCCC1=C(C)N=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Dichte 1.147
Siedepunkt 116°C to 118°C (6 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.51
Menge 100 g
Formelmasse 185.24
Reinheit (%) ≥98%