Learn More
2-(4-Methyl-6,7-dihydro-4H-thieno-[3,2-c]-pyran-4-yl)-ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10432654 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11376845 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10432654 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC61809DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-60-6
Summenformel C10H14O2S
Molekulargewicht (g/mol) 198.28
MDL-Nummer MFCD09702404
InChI-Schlüssel UTWVZRFJFAVPIU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 2-4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-ethanol,6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol
PubChem CID 24229641
SMILES CC1(CCO)OCCC2=C1C=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)ethanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-{4-Methyl-4H,6H,7H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl}ethan-1-ol
Formelmasse 198.28
Reinheit (%) 95%