Learn More
2 4'-Methylenbis(phenylisocyanat), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2 4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate) |
| CAS | 5873-54-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C15H10N2O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-benzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-7-5-12(6-8-14)9-13-3-1-2-4-15(13)17-11-19/h1-8H,9H2 |
| SMILES | O=C=NC1=C(CC2=CC=C(N=C=O)C=C2)C=CC=C1 |
| IUPAC-Name | 1-Isocyanato-2-(4-isocyanatobenzyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.26 |
| Mehr anzeigen |