Learn More
2-(4-Methylphenyl)-Thiazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470478
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470478 5 g 5 Gramm
15420706 250 mg 250 Milligramm
15460478 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54054.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17228-99-8
Summenformel C11H8NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
MDL-Nummer MFCD01936002
InChI-Schlüssel MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2794795
IUPAC-Name 2-(4-Methylphenyl)-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methylphenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Menge 5 g
Synonym 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 219.26
Reinheit (%) 97%