Learn More
2-(4-Methylpiperazin)benzaldehyd, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3110165
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10689554
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC36004CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 85803-62-9
Summenformel C12H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 204.273
MDL-Nummer MFCD01313808
InChI-Schlüssel GSRYZPWIWYYROI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl benzaldehyde, 2-4-methylpiperazino benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-methyl-1-piperazinyl, 4-methylpiperazin-1-ylbenzaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl benzaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl benzaldehyde, 2-4methyl-1-piperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl-benzaldehyde
PubChem CID 2795566
IUPAC-Name 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)Benzaldehyd
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 95%