Learn More
2-(4-Morpholinyl)-anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044284
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11337535
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05660.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5585-33-1 | C10H14N2O | 178.235 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5585-33-1
Summenformel C10H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 178.235
MDL-Nummer MFCD00047408
InChI-Schlüssel QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
PubChem CID 735756
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylanilin
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Morpholinyl)aniline
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 163926
Formelmasse 178.24
Reinheit (%) 98%